Spatules doubles
Spatules doubles
Double tête, Ø 3,5 mm, 180 mm, 9 mm
Catalog # HAMMHWN042-18
Supplier:   HAMMACHER KARL
Spatules doubles
Catalog # HAMMHWN042-18
Supplier:  HAMMACHER KARL
Spatules doubles
Spatules doubles
Double tête, Ø 3,5 mm, 180 mm, 9 mm
Price
22,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spatules à double tête en acier WIRONIT.
Specifications
  • Désignation:
    Double tête, Ø 3,5 mm
  • Longueur:
    180 mm
  • Seq:
    06
  • Largeur de la lame:
    9 mm