Spatules doubles
Double tête, Ø 2,5 mm, 120 mm, 6 mm
  231-2140
Spatules doubles
  231-2140
Spatules doubles
Spatules doubles
Double tête, Ø 2,5 mm, 120 mm, 6 mm
20,90 €
1 * 1 ST
Spatules à double tête en acier WIRONIT.
  • Désignation:
    Double tête, Ø 2,5 mm
  • Longueur:
    120 mm
  • Seq:
    03
  • Largeur de la lame:
    6 mm