Spatules doubles
Double tête, Ø 2,0 mm, 120 mm, 4 mm
N° de catalogue HAMMHWN038-12
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Spatules doubles
N° de catalogue HAMMHWN038-12
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Spatules doubles
Spatules doubles
Double tête, Ø 2,0 mm, 120 mm, 4 mm
Prix
20,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spatules à double tête en acier WIRONIT.
Spécifications
  • Désignation:
    Double tête, Ø 2,0 mm
  • Longueur:
    120 mm
  • Seq:
    02
  • Largeur de la lame:
    4 mm