Spatules doubles
Spatules doubles
Double tête, Ø 2,5 mm, 150 mm, 7 mm
N° de catalogue HAMMHWN034-15
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Spatules doubles
N° de catalogue HAMMHWN034-15
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Spatules doubles
Spatules doubles
Double tête, Ø 2,5 mm, 150 mm, 7 mm
Prix
25,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spatules à double tête en acier WIRONIT.
Spécifications
  • Désignation:
    Double tête, Ø 2,5 mm
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    01
  • Largeur de la lame:
    7 mm