Laboratory forceps, blunt
Laboratory forceps, blunt
Straight, blunt serrated tips, 160 mm
N° de catalogue 232-2152
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Laboratory forceps, blunt
N° de catalogue 232-2152
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Laboratory forceps, blunt
Laboratory forceps, blunt
Straight, blunt serrated tips, 160 mm
Prix
63,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wironit steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic
Spécifications
  • Type:
    Straight, blunt serrated tips
  • Longueur:
    160 mm