Ciseaux pour dissection
Courbe, pointu/pointu, 110 mm
N° de catalogue HAMMHWB005-11
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique.
- Adaptés à de nombreuses applications de laboratoire
- Résistants aux acides
- Autoclavables
- De type pointu-pointu
Spécifications
- Type:Courbe, pointu/pointu
- Longueur:110 mm