Ciseaux pour dissection
Courbe légère, pointu/pointu, 110 mm
233-1118
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique.
- Adaptés à de nombreuses applications de laboratoire
- Résistants aux acides
- Autoclavables
- De type pointu-pointu
- Type:Courbe légère, pointu/pointu
- Longueur:110 mm