Ciseaux pour dissection
Droits, pointu/pointu, 110 mm
233-1104
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique.
- Adaptés à de nombreuses applications de laboratoire
- Résistants aux acides
- Autoclavables
- De type pointu-pointu
- Type:Droits, pointu/pointu
- Longueur:110 mm