Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
150 mm, 5×7 mm
N° de catalogue HAMMHSN061-15
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Spoon spatulas, micro
N° de catalogue HAMMHSN061-15
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
150 mm, 5×7 mm
Prix
12,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended spatulas with one spoon end and one spatula end. Made of stainless steel.
Spécifications
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    02
  • Taille cuillère:
    5×7 mm