Micro scissors, model Tübingen
Micro scissors, model Tübingen
Tübingen, straight, sharp/sharp, cutting length 7 mm, 85 mm
N° de catalogue HAMMHSB530-08
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Micro scissors, model Tübingen
N° de catalogue HAMMHSB530-08
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Micro scissors, model Tübingen
Micro scissors, model Tübingen
Tübingen, straight, sharp/sharp, cutting length 7 mm, 85 mm
Prix
464,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Tübingen, straight, sharp/sharp, cutting length 7 mm
  • Longueur:
    85 mm
  • Seq:
    04