Dissecting scissors
Dissecting scissors
Straight, sharp/sharp, 115 mm
N° de catalogue HAMML-HSB300-11
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
N° de catalogue HAMML-HSB300-11
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
Dissecting scissors
Straight, sharp/sharp, 115 mm
Prix
286,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These dissecting scissors made of stainless steel feature tungsten carbide inserts.
Spécifications
  • Type:
    Straight, sharp/sharp
  • Longueur:
    115 mm
  • Seq:
    01