GC septa, three layer
GC septa, three layer
Three layer GC septa, 6,35 mm, 3,81 mm
N° de catalogue HAMI76001
Fournisseur:   HAMILTON BONADUZ
GC septa, three layer
N° de catalogue HAMI76001
Fournisseur:  HAMILTON BONADUZ
GC septa, three layer
GC septa, three layer
Three layer GC septa, 6,35 mm, 3,81 mm
Prix
22,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 ST
Product Details & Documents
These preconditioned silicone rubber septa are 3,81 mm thick.
  • Average life up to 100 injections with a 26s gauge needle
  • Maximum temperature up to 400 °C
Spécifications
  • Ø:
    6,35 mm
  • Désignation:
    Three layer GC septa
  • Seq:
    02
  • Épaisseur:
    3,81 mm