Pilons
55 mm, 210 mm, 410-9124
N° de catalogue 410-9135
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Aller à :
Product Details & Documents
En porcelaine avec poignée émaillée, surface de broyage émaillée ou non-émaillée.
Certifications: Selon DIN 12906.
Spécifications
- Pour:410-9124
- Ø tête:55 mm
- Longueur:210 mm
- Seq:19