Pilons
Pilons
30 mm, 135 mm, 410-9328
N° de catalogue 410-9132
Pilons
N° de catalogue 410-9132
Pilons
Pilons
30 mm, 135 mm, 410-9328
Prix
23,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En porcelaine avec poignée émaillée, surface de broyage émaillée ou non-émaillée.
Certifications: Selon DIN 12906.
Spécifications
  • Pour:
    410-9328
  • Ø tête:
    30 mm
  • Longueur:
    135 mm
  • Seq:
    14