Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Creusets

Creusets

Coniques, forme renforcée, 40 ml, 48×41 mm
N° de catalogue 459-1603
Creusets
N° de catalogue 459-1603
Creusets
Creusets

Coniques, forme renforcée, 40 ml, 48×41 mm

Prix
68,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These crucibles and lids are made from alsint 99,7.

Spécifications
  • Ø×h:
    48×41 mm
  • Type:
    Coniques, forme renforcée
  • Capacité:
    40 ml
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.