Sulfate standard solution
Sulfate standard solution
Sulfate standard solution, 500 ml (NIST), 1000 mg/l as SO42-, 500 mL
N° de catalogue HACH2175749
Fournisseur:   Hach
Sulfate standard solution
N° de catalogue HACH2175749
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Sulfate standard solution
Sulfate standard solution
Sulfate standard solution, 500 ml (NIST), 1000 mg/l as SO42-, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
49,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in sulfate determinations.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    1000 mg/l as SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Sulfate standard solution, 500 ml (NIST)
Spécifications