Microplaques, 96 puits
Fond U, transparent, 40 - 280 µl, 96, -, 323 µl
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à :
Product Details & Documents
En PS, sans couvercle. Un large éventail de microplaques à 96 puits est disponible avec de nombreux traitements de surface différents, un choix de profils de puits et un fond plein ou μClear®. Toutes les plaques sont exemptes de DNase, de RNase et d'ADN humain et apyrogènes.
Documents
Spécifications
- Nb de puits:96
- Volume de travail recommandé:40 - 280 µl
- Stérile:-
- Désignation:Fond U, transparent
- Seq:03
- Volume total:323 µl