Boîtes de Petri
Avec 3 ergots, 145 mm, 20 mm, Non stérile, 15/pochette
N° de catalogue 391-3665
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à :
Product Details & Documents
En PS transparent pour une utilisation simple lors les applications de microscopie. Avec ou sans ouverture.
- Empilage aisé
- Structure solide pour une bonne résistance thermique lors d'applications avec géloses chaudes
- Ouvertures pour un meilleur échange gazeux ou sans ouverture pour de longues périodes d'incubation
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø:145 mm
- Emballage:15/pochette
- Stérilité:Non stérile
- Version:Avec 3 ergots
- Hauteur:20 mm
- Seq:15