Boîtes de Petri
Boîtes de Petri
Avec 3 ergots, 94 mm, 16 mm, Non stérile, 20/pochette
N° de catalogue 391-3660
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Boîtes de Petri
N° de catalogue 391-3660
Fournisseur:  Greiner Bio-One
Boîtes de Petri
Boîtes de Petri
Avec 3 ergots, 94 mm, 16 mm, Non stérile, 20/pochette
Prix
79,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 480 ST
Product Details & Documents
En PS transparent pour une utilisation simple lors les applications de microscopie. Avec ou sans ouverture.
  • Empilage aisé
  • Structure solide pour une bonne résistance thermique lors d'applications avec géloses chaudes
  • Ouvertures pour un meilleur échange gazeux ou sans ouverture pour de longues périodes d'incubation
Documents
Spécifications
  • Ø:
    94 mm
  • Emballage:
    20/pochette
  • Stérilité:
    Non stérile
  • Version:
    Avec 3 ergots
  • Hauteur:
    16 mm
  • Seq:
    12