Multipurpose containers
60 ml, With metal screw cap, 40,00 mm, 60,00 mm, without label, aseptic packed
N° de catalogue GREI219102_300
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Multipurpose containers
N° de catalogue GREI219102_300
Fournisseur:  Greiner Bio-One
Multipurpose containers
Multipurpose containers
60 ml, With metal screw cap, 40,00 mm, 60,00 mm, without label, aseptic packed
Prix
143,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 300 ST
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
  • Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
  • For single use only
  • Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Ø ext.:
    40,00 mm
  • Type:
    without label
  • Version:
    aseptic packed
  • Capacité:
    60 ml
  • Désignation:
    With metal screw cap
  • Hauteur:
    60,00 mm
  • Seq:
    13