Multipurpose containers
7 ml, With HDPE screw cap, 17,00 mm, 49,00 mm, without label, aseptic packed
N° de catalogue GREI189170_700
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à :
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:17,00 mm
- Type:without label
- Version:aseptic packed
- Capacité:7 ml
- Désignation:With HDPE screw cap
- Hauteur:49,00 mm
- Seq:01