Single use needles
Single use needles
Single use needles, standard, 21, 40 mm, 0,80 mm
N° de catalogue POUL7.50002
Fournisseur:   Poulten & Graf
Single use needles
N° de catalogue POUL7.50002
Fournisseur:  Poulten & Graf
Single use needles
Single use needles
Single use needles, standard, 21, 40 mm, 0,80 mm
Prix
68,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Sterile single use needles made of non corroding steel.
Certifications: CE, ISO 7864.
Spécifications
  • Ø:
    0,80 mm
  • Jauge:
    21
  • Désignation:
    Single use needles, standard
  • Longueur:
    40 mm