Hydrometers
1,200 - 1,400 g/ml, 0,002 g/ml
N° de catalogue GERI15/1.2-1.4
Fournisseur: GERING
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Seq:07
- Division:0,002 g/ml
- Plage de mesure:1,200 - 1,400 g/ml