Hydrometers
1,100 - 1,200 g/ml, 0,001 g/ml
N° de catalogue GERI15/1.1-1.2
Fournisseur: GERING
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Seq:05
- Division:0,001 g/ml
- Plage de mesure:1,100 - 1,200 g/ml