Hydrometers
Hydrometers
1,000 - 1,500 g/ml, 0,005 g/ml
Catalog # GERI15/1.0-1.5
Supplier:   GERING
Hydrometers
Catalog # GERI15/1.0-1.5
Supplier:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
1,000 - 1,500 g/ml, 0,005 g/ml
Price
70,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Seq:
    04
  • Division:
    0,005 g/ml
  • Plage de mesure:
    1,000 - 1,500 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.