Hydrometers
Hydrometers
1,000 - 1,100 g/ml, 0,001 g/ml
N° de catalogue GERI15/1.0-1.1
Fournisseur:   GERING
Hydrometers
N° de catalogue GERI15/1.0-1.1
Fournisseur:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
1,000 - 1,100 g/ml, 0,001 g/ml
Prix
58,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Seq:
    02
  • Division:
    0,001 g/ml
  • Plage de mesure:
    1,000 - 1,100 g/ml