Hydrometers
0,900 - 1,000 g/ml, 0,001 g/ml
N° de catalogue GERI15/0.9-1.0
Fournisseur: GERING
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Seq:01
- Division:0,001 g/ml
- Plage de mesure:0,900 - 1,000 g/ml