Saccharimètres
Saccharimètres
10 - 20%, 0,1, 4…26 °C
N° de catalogue 641-0002
Fournisseur:   GERING
Saccharimètres
N° de catalogue 641-0002
Fournisseur:  GERING
Saccharimètres
Saccharimètres
10 - 20%, 0,1, 4…26 °C
Prix
256,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These saccharometers with temperature correction scale are suitable for the official testing in breweries especially on wort.
Spécifications
  • Plage de température:
    4…26 °C
  • Seq:
    04
  • Division:
    0,1
  • Plage de mesure:
    10 - 20%