Hydromètres Baumé
0 - 50 °Bé, 1,0°, 280 mm
N° de catalogue 614-0565
Fournisseur:   GERING
Hydromètres Baumé
N° de catalogue 614-0565
Fournisseur:  GERING
Hydromètres Baumé
Hydromètres Baumé
0 - 50 °Bé, 1,0°, 280 mm
Prix
23,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydromètres Baumé avec température d'étalonnage de 15 °C.
  • Température d'étalonnage: 15 °C.
Spécifications
  • Longueur:
    280 mm
  • Seq:
    07
  • Division:
    1,0°
  • Plage de mesure:
    0 - 50 °Bé