Hydromètres Baumé
Hydromètres Baumé
0 - 30 °Bé, 1,0°, 240 mm
N° de catalogue 614-0563
Fournisseur:   GERING
Hydromètres Baumé
N° de catalogue 614-0563
Fournisseur:  GERING
Hydromètres Baumé
Hydromètres Baumé
0 - 30 °Bé, 1,0°, 240 mm
Prix
25,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydromètres Baumé avec température d'étalonnage de 15 °C.
  • Température d'étalonnage: 15 °C.
Spécifications
  • Longueur:
    240 mm
  • Seq:
    05
  • Division:
    1,0°
  • Plage de mesure:
    0 - 30 °Bé
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.