Hydromètres Baumé
40 - 60 °Bé, 0,1°, 320 mm
N° de catalogue GERI0618
Fournisseur: GERING
Aller à :
Product Details & Documents
Hydromètres Baumé avec température d'étalonnage de 15 °C.
- Température d'étalonnage: 15 °C.
Spécifications
- Longueur:320 mm
- Seq:017
- Division:0,1°
- Plage de mesure:40 - 60 °Bé