Hydromètres Baumé
10 - 30 °Bé, 1°, 220 mm
614-0056
: GERING
Hydromètres Baumé avec température d'étalonnage de 15 °C.
- Température d'étalonnage: 15 °C.
- Longueur:220 mm
- Seq:001
- Division:1°
- Plage de mesure:10 - 30 °Bé
Hydromètres Baumé avec température d'étalonnage de 15 °C.