Hydromètres Baumé
20 - 30 °Bé, 0,1°, 260 mm
N° de catalogue 614-0575
Fournisseur: GERING
Aller à :
Product Details & Documents
Hydromètres Baumé avec température d'étalonnage de 15 °C.
- Température d'étalonnage: 15 °C.
Spécifications
- Longueur:260 mm
- Seq:008
- Division:0,1°
- Plage de mesure:20 - 30 °Bé