Hydromètres Baumé
Hydromètres Baumé
0 - 10 °Bé, 0,1°, 260 mm
N° de catalogue 614-0050
Fournisseur:   GERING
Hydromètres Baumé
N° de catalogue 614-0050
Fournisseur:  GERING
Hydromètres Baumé
Hydromètres Baumé
0 - 10 °Bé, 0,1°, 260 mm
Prix
34,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydromètres Baumé avec température d'étalonnage de 15 °C.
  • Température d'étalonnage: 15 °C.
Spécifications
  • Longueur:
    260 mm
  • Seq:
    006
  • Division:
    0,1°
  • Plage de mesure:
    0 - 10 °Bé