Density hydrometers, M100
M100, 1,300 - 1,400 g/ml, 0,002 g/ml, 245 mm
Catalog # GERI0350
Supplier: GERING
Jump to:
Product Details & Documents
Reference temperature for density measurements: 20 °C.
Certifications: DIN 12791.
Packaging: In velvet lined case.
Specifications
- Longueur:245 mm
- Seq:07
- Division:0,002 g/ml
- Modèle:M100
- Plage de mesure:1,300 - 1,400 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.