Density Hydrometers
3,000 - 3,500 g/ml, 0,01, 300 mm
N° de catalogue GERI0167
Fournisseur: GERING
Aller à :
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Spécifications
- Longueur:300 mm
- Seq:19
- Division:0,01
- Plage de mesure:3,000 - 3,500 g/ml