Calibrated hydrometers
Calibrated hydrometers
Hydrometer, 1,500 – 2,000 g/ml, 0,005 g/ml, 300 mm
N° de catalogue GERI0152
Fournisseur:   GERING
Calibrated hydrometers
N° de catalogue GERI0152
Fournisseur:  GERING
Calibrated hydrometers
Calibrated hydrometers
Hydrometer, 1,500 – 2,000 g/ml, 0,005 g/ml, 300 mm
Prix
43,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These density hydrometers are calibrated at 20 °C.
Spécifications
  • Désignation:
    Hydrometer
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    04
  • Division:
    0,005 g/ml
  • Plage de mesure:
    1,500 – 2,000 g/ml