Density hydrometers
Density hydrometers
1,200 - 1,400  g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
N° de catalogue GERI0115
Fournisseur:   GERING
Density hydrometers
N° de catalogue GERI0115
Fournisseur:  GERING
Density hydrometers
Density hydrometers
1,200 - 1,400  g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
Prix
36,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometers for density measurements.
Spécifications
  • Longueur:
    280 mm
  • Seq:
    004
  • Division:
    0,002 g/ml
  • Plage de mesure:
    1,200 - 1,400  g/ml