Density hydrometers
1,000 - 1,200 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
N° de catalogue GERI0114
Fournisseur: GERING
Aller à :
Product Details & Documents
Hydrometers for density measurements.
Spécifications
- Longueur:280 mm
- Seq:003
- Division:0,002 g/ml
- Plage de mesure:1,000 - 1,200 g/ml