Density hydrometers
0,600 - 0,800 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
N° de catalogue GERI0112
Fournisseur: GERING
Aller à :
Product Details & Documents
Hydrometers for density measurements.
Spécifications
- Longueur:280 mm
- Seq:001
- Division:0,002 g/ml
- Plage de mesure:0,600 - 0,800 g/ml