Hydrometers
1,900 - 2,000 g/l, 0,001 g/ml
N° de catalogue GERI0095
Fournisseur: GERING
Aller à :
Product Details & Documents
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
Livraison: Supplied in a velvet lined case.
Spécifications
- Division:0,001 g/ml
- Plage de mesure:1,900 - 2,000 g/l