Hydrometers
1,600 - 1,700 g/l, 0,001 g/ml
N° de catalogue GERI0092
Fournisseur: GERING
Aller à :
Product Details & Documents
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
: Supplied in a velvet lined case.
Spécifications
- Division:0,001 g/ml
- Plage de mesure:1,600 - 1,700 g/l