Hydrometers
Hydrometers
1,500 - 1,600 g/l, 0,001 g/ml
N° de catalogue GERI0091
Fournisseur:   GERING
Hydrometers
N° de catalogue GERI0091
Fournisseur:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
1,500 - 1,600 g/l, 0,001 g/ml
Prix
41,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
Livraison: Supplied in a velvet lined case.
Spécifications
  • Division:
    0,001 g/ml
  • Plage de mesure:
    1,500 - 1,600 g/l