Hydrometers
Hydrometers
0,700 - 0,800 g/l, 0,001 g/ml
N° de catalogue GERI0083
Fournisseur:   GERING
Hydrometers
N° de catalogue GERI0083
Fournisseur:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
0,700 - 0,800 g/l, 0,001 g/ml
Prix
35,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
Livraison: Supplied in a velvet lined case.
Spécifications
  • Division:
    0,001 g/ml
  • Plage de mesure:
    0,700 - 0,800 g/l