Filtres d'aération, Acro® 50
Filtres d'aération, Acro® 50
0,2 µm, 19,6 cm², 9,5 mm Ø droit
N° de catalogue 516-7628
Filtres d'aération, Acro® 50
N° de catalogue 516-7628
Filtres d'aération, Acro® 50
Filtres d'aération, Acro® 50
0,2 µm, 19,6 cm², 9,5 mm Ø droit
Prix
395,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 18 ST
Product Details & Documents
Filtres réutilisables présentant des performances supérieures dans le cadre d'applications critiques, idéaux pour une utilisation avec des bioréacteurs et des fermenteurs, et pour la filtration de solvants agressifs.
Membrane : PTFE sur support en PP hydrophobe ; boîtier en PP, autoclavable
Spécifications
  • Surface de filtration:
    19,6 cm²
  • Taille de pore:
    0,2 µm
  • Seq:
    04
  • Inlet/outlet connections:
    9,5 mm Ø droit
  • Cat. No.:
    516-7628
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Ø:
    50 mm
  • Pression max.:
    4,1 bar
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 516-8934
    Integrity test kit, includes pressure gauge, three-way valve and 10 ml syringe
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 189,00 €