Filtres d'aération, Acro® 50
1 µm, 19,6 cm², embouts cannelés pour tuyaux de Ø int. 6,4 - 12,7 mm
N° de catalogue 514-4111
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Aller à :
Product Details & Documents
Filtres réutilisables présentant des performances supérieures dans le cadre d'applications critiques, idéaux pour une utilisation avec des bioréacteurs et des fermenteurs, et pour la filtration de solvants agressifs.
Membrane : PTFE sur support en PP hydrophobe ; boîtier en PP, autoclavable
Spécifications
- Surface de filtration:19,6 cm²
- Taille de pore:1 µm
- Seq:06
- Inlet/outlet connections:embouts cannelés pour tuyaux de Ø int. 6,4 - 12,7 mm
- Cat. No.:514-4111
- Max. temperature:130 °C
- Ø:50 mm
- Pression max.:4,1 bar
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCdtDisponibilitéPrix
- 516-8934Integrity test kit, includes pressure gauge, three-way valve and 10 ml syringe1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 189,00 €