Handheld refractometers
1.15 - 1,30 g/ml ; 0 - 50 °C, 0,01 g/ml ; 5 °C
N° de catalogue EUMXRF.5650
Fournisseur: EUROMEX
Aller à :
Product Details & Documents
Single dual or triple scales, analogue, handheld refractometers.
- Automated temperature compensation (ATC)
- Calibrated at 20 °C except for RF.5190
- Requires only a few drops of liquid
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Plage de mesure:1.15 - 1,30 g/ml ; 0 - 50 °C
- Seq:14
- Précision:0,01 g/ml ; 5 °C