Robinets
Robinets
Robinet mélangeur eau froide eau chaude, pour cuve, Sur dosseret*
Catalog # 132-2707
Supplier:   EQUIP LABO
Robinets
Catalog # 132-2707
Supplier:  EQUIP LABO
Robinets
Robinets
Robinet mélangeur eau froide eau chaude, pour cuve, Sur dosseret*
Price
202,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Les robinets sont de 3 types:
  • Robinets pour eau dure et déminéralisée
  • Robinets pour gaz combustibles
  • Robinets pour air, gaz comprimé et vide
Flexible droit longueur 80 cm, extérieur tresse inox, intérieur gaine néoprène. Adapté à robinetterie sur table (pour eau froide, eau chaude, air comprimé). Sortie par écrou 15/21 femelle pour raccordement sur attente 15/21 (1/2'') mâle au pas du gaz.
Flexible coudé mêmes caractéristiques que les flexibles droits mais adapté à robinetterie sur dosseret (pour eau froide, eau chaude, air comprimé).
Ordering information: Différentes prises individuelles et en bande sont disponibles sur demande.
Caution: * Tous ces robinets sont disponibles en version sur table.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Specifications
  • Désignation:
    Robinet mélangeur eau froide eau chaude, pour cuve, Sur dosseret*