Robinets
Robinets
Flexible PVC évacuation pour eaux usées, diam. 40 mm
N° de catalogue 132-2705
Fournisseur:   EQUIP LABO
Robinets
N° de catalogue 132-2705
Fournisseur:  EQUIP LABO
Robinets
Robinets
Flexible PVC évacuation pour eaux usées, diam. 40 mm
Prix
23,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Les robinets sont de 3 types:
  • Robinets pour eau dure et déminéralisée
  • Robinets pour gaz combustibles
  • Robinets pour air, gaz comprimé et vide
Flexible droit longueur 80 cm, extérieur tresse inox, intérieur gaine néoprène. Adapté à robinetterie sur table (pour eau froide, eau chaude, air comprimé). Sortie par écrou 15/21 femelle pour raccordement sur attente 15/21 (1/2'') mâle au pas du gaz.
Flexible coudé mêmes caractéristiques que les flexibles droits mais adapté à robinetterie sur dosseret (pour eau froide, eau chaude, air comprimé).
Informations de commande: Différentes prises individuelles et en bande sont disponibles sur demande.
Attention: * Tous ces robinets sont disponibles en version sur table.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    Flexible PVC évacuation pour eaux usées, diam. 40 mm