Redox standards
Standard redox solution, 650 mV at 25 °C, 500 mL
Fournisseur: REAGECON
Aller à :
Product Details & Documents
The potentials quoted are of platinum electrode with reference to Ag/AgCl (3 M KCl).
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:500 mL
- Désignation:Standard redox solution, 650 mV at 25 °C



